Beskrivning
- Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
- Förpackning: Globe Scientifics icke-sterila överföringspipetter är förpackade i en unik dispenserlåda. Denna praktiska låda är liten och kompakt och idealisk för bänkbruk. Den gångjärnsförsedda frontpanelen öppnas för snabb åtkomst till pipetterna och kan stängas när den inte används för att hålla innehållet rent.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bulb Draw (metrisk) | 2.3 mL |
| Kalibrerad | Nej |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 25 |
| Graderad | Nej |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Förpackningstyp | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |