Läs mer
Globe Scientific Extra långa överföringspipetter
Produktkod. 31923822 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
6 mL
23 mL
Förpackningstyp:
100/Pk., 10 Pk/Cs.
100/kartong
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individuellt inslagen, 100/C.
Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp
31923822 6 mL Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923689 23 mL 100/kartong
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs.
31922698 23 mL Individuellt inslagen, 100/C.
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31923822 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 139038
Beräknad leverans: 11-01-2027
Dessa pipetter är idealiska för att nå ner i stora flaskor, 24-timmars urinbehållare, burkar och flaskor.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Förpackning: Globe Scientifics icke-sterila överföringspipetter är förpackade i en unik dispenserlåda. Denna praktiska låda är liten och kompakt och idealisk för bänkbruk. Den gångjärnsförsedda frontpanelen öppnas för snabb åtkomst till pipetterna och kan stängas när den inte används för att hålla innehållet rent.
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 2.3 mL
Kalibrerad Nej
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 25
Graderad Nej
Längd (engelska) 9 tum
Förpackningstyp Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
Färg Naturlig
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 225 mm
Typ Överföringspipett
Disponibel För engångsbruk