Läs mer
Daniels Healthcare™ Extra Polypropylene Sharp Bins
Produktkod. 12973485
8.5 L, Paket med 15
Kapacitet (metrisk):
8.5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Daniels Healthcare™ Extra Polypropylene Sharp Bins that are an ideal solution for the management of sharps in high public access areas.
  • The unique rotating chamber helps prevent the retieval of contents
  • Rotary chamber offers a full warning which helps to overcome the risks involved with overfilling
  • Ensure that the position of the customer is secure and secure
  • The robust pail type handle enables simple and safe transportation
  • The container is manufactured to BS EN ISO 23907
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8.5 L
Certifikat och efterlevnad BS EN ISO 23907
Färg Yellow
Mått (L x B) 198 x 78 mm
Längd (metrisk) 198 mm
Kvantitet 15 Pk.
Bredd (metrisk) 78 mm
Inkluderar Closure
För användning med (applikation) For management of sharps in high public access areas
Material Polypropylene
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Daniels Healthcare™ Extra Polypropylene Sharp Bins >