Läs mer
Azpack™ Extra Wide Mouth Polystyrene Containers
Beskrivning
- Manufactured from polystyrene
- Tapered sides
- Extra wide mouth
- Includes close fitting polyethylene lid
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Färg | Clear |
| Inkluderar | Lid |
| Material | Polystyrene |
| Kvantitet | 25PK |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | White |
| Klarhet | Clear |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Wide |
| Visa mer |