Läs mer
Gilson™ Extraktionspatronlock
Produktkod. 16656155 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
16656155 1 ml -
16666155 3 ml Paket med 1000
16676155 6 ml -
16686155 8 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16656155 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 2954698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4985.00 SEK
    4662.60 SEK / Paket med 1000
    Save 322.40 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gilson erbjuder en mängd olika flaskor och kapsyler i bulk för ett antal tillämpningar.
  • ASPEC Kepsar
  • Gilson erbjuder en mängd olika flaskor och kapsyler i bulk för ett antal tillämpningar.
Specifikationer
Beskrivning ASPEC Kepsar
Volym (metrisk) 1 ml
Material Naturlig PE
Kvantitet 1000 Pk.