Learn More
Gilson™ Extraktionspatronlock
Product Code. 16686155 Shop All Gilson Products
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
8 ml
Unit Size:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Unit Size
16686155 8 ml -
16656155 1 ml -
16666155 3 ml Paket med 1000
16676155 6 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16686155 Supplier Gilson™ Supplier No. 2954731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 SEK
    2359.12 SEK / Paket med 250
    Save 785.88 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Gilson erbjuder en mängd olika flaskor och kapsyler i bulk för ett antal tillämpningar.
  • ASPEC Kepsar
  • Gilson erbjuder en mängd olika flaskor och kapsyler i bulk för ett antal tillämpningar.
Specifications
Beskrivning ASPEC Kepsar
Volym (metrisk) 8 ml
Material Glas Decs
Kvantitet 250 Pk.