Läs mer
Gilson™ Extraktionspatronlock
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- ASPEC Kepsar
- Gilson erbjuder en mängd olika flaskor och kapsyler i bulk för ett antal tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ASPEC Kepsar |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Material | Naturlig PE |
| Kvantitet | 1000 Pk. |