Läs mer
Asecos™ Extraktionsmodul
Produktkod. 15816234 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Säkerhetsförvaringsskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15816234 Säkerhetsförvaringsskåp Varje
1 options
Produktkod. 15816234 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 8678
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För teknisk ventilation av upp till 4 säkerhetsförvaringsskåp.
  • Väggmonterbar
  • Tillverkad av pulverlackerad stålplåt
  • Med frånluftsövervakning
  • CE-konformitet
  • Explosionssäker, ATEX Märkning: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
Specifikationer
Mått (D x B x H) 375 x 600 x 600 mm
För användning med (applikation) Teknisk ventilation
För användning med (utrustning) Säkerhetsförvaringsskåp
Vikt (metrisk) 25 kg
Material Stål
Produkttyp Avgasluftsenhet
Produkttitel
Välj ett problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.