Läs mer
asecos™ Extraktionsenhet
Produktkod. 13433887 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Höga skåp
Trumskåp (speciellt utformade för tryckförhållanden och volymflöden i säkerhetsförvaringsskåp med stor intern volym)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
13433887 Höga skåp Varje
15967826 Trumskåp (speciellt utformade för tryckförhållanden och volymflöden i säkerhetsförvaringsskåp med stor intern volym) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13433887 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 16454
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För montering på skåp med frånluftsövervakning och med potentialfri larmkontakt
  • Utsugsenheter/moduler för montering på skåp eller väggmontage– redo att plug-in, enkel och snabb installation
  • Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
  • Mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
  • Med anslutningskabel och nätsladd
  • Anslutningsbeslag DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med frånluftsövervakning
    • Integrerad tryckläckagedetektor
    • Den gröna lysdioden släcks vid fel och den röda lysdioden tänds
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 400 mm
Beskrivning För montering på skåpet, med frånluftsövervakning och med potentialfri larmkontakt, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , explosionssäker, utvinning från: EX-ZONE 2 / installation: utanför valfri EX-ZONE
Mått (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
För användning med (applikation) Utsugsenhet för montering på skåpet – färdig att plugga in, enkel och snabb installation
För användning med (utrustning) Höga skåp
Höjd (metrisk) Exteriör 200 mm
Modell HF.EA.17447.
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 11 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 200 mm
Material Stål
Produkttyp Extraktionsenhet