Läs mer
asecos™ Extraktionsenhet
Produktkod. 15967826 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Höga skåp
Trumskåp (speciellt utformade för tryckförhållanden och volymflöden i säkerhetsförvaringsskåp med stor intern volym)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15967826 Trumskåp (speciellt utformade för tryckförhållanden och volymflöden i säkerhetsförvaringsskåp med stor intern volym) Varje
13433887 Höga skåp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15967826 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 27412
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För montering på skåp med frånluftsövervakning och med potentialfri larmkontakt
  • Utsugsenheter/moduler för montering på skåp eller väggmontage– redo att plug-in, enkel och snabb installation
  • Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
  • Mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
  • Med anslutningskabel och nätsladd
  • Anslutningsbeslag DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med frånluftsövervakning
    • Integrerad tryckläckagedetektor
    • Den gröna lysdioden släcks vid fel och den röda lysdioden tänds
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 400 mm
Beskrivning För montering på skåpet, med frånluftsövervakning och med potentialfri larmkontakt, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , explosionssäker, utvinning från: EX-ZONE 2 / installation: utanför valfri EX-ZONE
Mått (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
För användning med (applikation) Utsugsenhet för montering på skåpet – färdig att plugga in, enkel och snabb installation
För användning med (utrustning) Trumskåp (speciellt utformade för tryckförhållanden och volymflöden i säkerhetsförvaringsskåp med stor intern volym)
Höjd (metrisk) Exteriör 200 mm
Modell HF.EA.26049.
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 200 mm
Material Stål
Produkttyp Extraktionsenhet