Läs mer
asecos™ Frånluftsenhet
Produktkod. 15319254 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För underbänksskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15319254 För underbänksskåp Varje
1 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15319254 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 24315
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
asecos utsugsmodul modell HF.EA.23866 med frånluftsövervakning (för väggmontage) för underbänksskåp
Utsugsenheter/moduler för installation på skåpet eller väggmontage – redo att pluggas in, enkel och snabb installation
Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
  • Mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
  • Med anslutningskabel och nätsladd
  • Anslutningsbeslag DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
Med frånluftsövervakning
  • Integrerad tryckläckagedetektor
  • Den gröna lysdioden släcks vid fel och den röda lysdioden tänds
För väggmontage
  • Inkl. monteringsfäste, flexibel slang, slangklämmor och monteringsmaterial
Utsugsenheterna för underbänksskåp är speciellt utformade för tryckförhållandena och volymflöden i säkerhetsförvaringsskåp med liten intern volym.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Djup (metrisk) Exteriör 200 mm
Beskrivning Frånluftsaggregat
Mått (D x B x H) 200 x 400 x 340 mm
För användning med (applikation) Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
För användning med (utrustning) För underbänksskåp
Höjd (metrisk) Exteriör 340 mm
Modell HF.EA.23866
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 400 mm
Produkttyp Frånluftsaggregat