Läs mer
asecos™ Extraktionsenhet
Produktkod. 10686644 Handla allt asecos Produkter
Change view
Djup (metrisk) Exteriör:
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
10686644 400 mm Varje
1 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 10686644 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 14218
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Utsugsenheter/moduler för montering på skåp eller väggmontage– redo att plug-in, enkel och snabb installation
Utsugsenheter/moduler för installation på skåpet eller väggmontage – redo att pluggas in, enkel och snabb installation
Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
  • Mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
  • Med anslutningskabel och nätsladd
  • Anslutningsbeslag DN 75
  • ATEX överensstämmer med: C` II 3/-G Ex c llC T4
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Djup (metrisk) Exteriör 400 mm
Beskrivning Extraktionsenhet
Mått (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
För användning med (applikation) Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
För användning med (utrustning) För högskåp
Höjd (metrisk) Exteriör 200 mm
Modell HF.EA.8677.
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 10.1 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 200 mm
Produkttyp Extraktionsenhet