Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktor fingerborg för fasta ämnen
Konstorlek:
NS 29/32
NS 45/40
Standard konisk led nr.:
NS 60/46 Sockel
NS 71/51 Sockel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Expansionsadaptrar
- Med slipade fogar
- Enl. till DIN 12257
- Koniska jordade uttag och koner
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | NS 45/40 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard konisk led nr. | NS 71/51 Sockel |