Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktor fingerborg för fasta ämnen
Produktkod. 10355501
Konstorlek:
NS 29/32
NS 45/40
Standard konisk led nr.:
NS 60/46 Sockel
NS 71/51 Sockel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10355501
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01506029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Expansionsadaptrar
  • Med slipade fogar
  • Enl. till DIN 12257
  • Koniska jordade uttag och koner
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Konstorlek NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard konisk led nr. NS 60/46 Sockel