Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Soxhlet med Allihn kondensor
Produktkod. p-7222478
Kapacitet (metrisk):
30 mL
70 mL
150 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10204631
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05365046
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktor i kompakt och robust design
  • Med kolvanslutning
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Allihn kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 45/40