Läs mer
MilliporeSigma™ Extrelut™ NT Packing
Produktkod. 15875800
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Bulk Material
Refill Pack
För användning med (utrustning):
EXtrelut NT1, NT3 and NT20
EXtrelut NT20
Förpackningsstorlek:
1kg
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15875800 Refill Pack EXtrelut NT20 Paket med 50
15865800 Bulk Material EXtrelut NT1, NT3 and NT20 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15875800 Leverantör MilliporeSigma™ Leverantörsnummer 1150930001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use in the production of large extraction columns. MilliporeSigma EXtrelut™ NT Packing is made of pure Kieselguhr (CAS 68855-54-9, pH 10) and is available in a bulk pack for use with all Extrelut™ NT columns or pre-portioned refill packs specif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) EXtrelut NT20
Typ Refill Pack
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EXtrelut NT Refill pack for column fillings EXtrelut NT 20
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kieselguhr