Läs mer
Fisherbrand™ Extreme Case pH-elektrod
Produktkod. 11736338 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11736338
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Höghållfast glas pH-elektrod idealisk för mätning av fluorvätesyra upp till 1 g /‡ .
  • Extrem pH-elektrod
  • Höghållfast glas pH-elektrod
  • Kemikalie för syra eller koncentrerad bas.
  • Uppmätt i fluorvätesyra upp till 1 g /‡
Specifikationer
Kontakttyper S7
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm