Läs mer
Ohaus™ Extreme Environment Shaker
Produktkod. 15792189 Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15792189
Brand: Ohaus™ 30391816
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för applikationer som kräver CO 2 och luftfuktighet för optimal celltillväxt i extrema miljöer som CO 2 inkubatorer. Fjärrkontroll tillåter extern kontroll av inställningar. Mikroprocessorkontroll säkerställer konsekvent skakning samtidigt som den rampar säkert till den inställda hastigheten.
  • Tillämpningar: cellkulturer, löslighetsstudier, extraktionsförfaranden, bakterie- och jästkulturer och suspensioner, färgning/avfärgning, immunanalyser, proteinstudier, blottingtekniker
  • Oberoende LED-displayer för hastighet/tid låter föraren se båda inställningarna samtidigt
  • Avtagbar 3-tråds sladd och stickpropp (ingår)
  • RS232-gränssnitt ger tvåvägskommunikation för dataloggning och enhetskontroll (digitala modeller)
  • Kallvalsat stål (CRS ) och rostfritt stål, extern kontrollmodul, tunn bandkabel (1,7 m) passerar enkelt under en inkubatordörr eller via inkubatorns verktygsport
  • Inbyggd bricka (280 mm x 330 mm) med en halkfri gummimatta (ingår)
CO2, inkubator, luftfuktighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 16 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm, över 100 rpm± 1 % av inställd hastighet
Hastighetsintervall 15 till 500 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Spänning 120 V
Wattal 30 W
Amperage 0,5 A
Produkttyp Skakapparat
Certifikat och efterlevnad TUV
Frekvens 50/60 Hz
Material Kallvalsat stål (CRS ) och rostfritt stål, aluminiumplattform
Djup (engelska) 17.30 in.
Djup (metriskt) 43.90 cm
Mått (L x B) 43.90 x 35.30 cm
Mått (L x B x H) 43.90 x 35.30 x 14.70 cm
Höjd (engelska) 5,80 tum.
Höjd (metrisk) 14.7 cm
Längd (engelska) 17.30 in.
Längd (metrisk) 43.90 cm
Längd (metrisk) plattform 330 mm
Bredd (metrisk) 35.30 cm
Bredd (metrisk) Plattform 330 mm
Vikt (engelska) 48.1 lb.
Vikt (metrisk) 21.8 kg
Controllertyp Digital
Beskrivning Shaker, Extreme, SHEX1619DG, EU
Modell SHEX1619DG
För användning med (utrustning) CO2-inkubator
Fuktighetsområde 100 % vid -10 °C till 60 °C
Inkluderar RS232-gränssnitt
Plattform stil Inbyggd bricka med halkfri gummimatta (ingår)
Timerintervall 1 sekund till 160 timmar