Läs mer
Micronova™ Extrem temperatur polyimid renrumstejp
Produktkod. 12823562 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
22 yd. x 1 tum
36 yd. x 0,125 tum
36 yd. x 0,25 tum
36 yd. x 0,375 tum
36 yd. x 0,5 tum
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12823562 36 yd. x 0,75 tum Varje
12853552 36 yd. x 0,25 tum Varje
12873552 36 yd. x 0,125 tum Varje
12833562 36 yd. x 0,375 tum Varje
11942455 36 yd. x 0,5 tum Varje
12883552 36 yd. x 1 tum Varje
16584512 22 yd. x 1 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12823562 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer 82534AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00 SEK
    350.72 SEK / Paket med 1
    Save 93.28 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Polyimidtejp med extrem temperatur är lämplig för applikationer med hög värme och under noll (-100 °F till 500 °F). Det tryckkänsliga silikonlimmet säkerställer en ren släppning från de flesta underlag, även efter extrem temperaturexponering.
De Micronova Extreme Temperature Polyimid Cleanroom Tape har transparent bärnstensfärgad polyimidfilm med tryckkänsligt silikonlim. Denna tejp är designad med extrem temperaturbeständighet och är idealisk för värmeförsegling, lödmask för kretskort, flambeständig elektrisk isolering, laminering, kylförvaring, lyofilisering och frystorkning.
  • Transparent bärnstensfärgad polyimidfilm med tryckkänsligt silikonlim
  • Extrema temperaturbeständiga egenskaper: -100 °F till 500 °F (-70 C °till 260 °C)
  • Lämplig för applikationer med hög värme och under noll
  • Rengör släpp från de flesta underlag, även efter extrem temperaturexponering
  • Idealisk för flamsäker elektrisk isolering, lödmask för kretskort, värmeförsegling, laminering, kylförvaring, lyofilisering och frystorkning
  • Resistent mot de flesta kemikalier inklusive kolväten, alkoholer och halogenerade lösningsmedel
  • Lindrad på en plastkärna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, ISO 9001 certifierad
Typ av lim Silikon, Tryckkänslig
Beläggning Polymer
Färg Bärnsten
Avsluta Högglans
Formatera Tejpa
Material Polyimid
Produkttyp Extremtemperatur-renrumsband
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lämplig för applikationer med hög värme och minusgrader och säkerställer en ren släppning på Idealisk för flambeständig elektrisk isolering, lödmask för kretskort, värmeförsegling, laminering och testapplikationer, övermärkning, lagring under noll, lyofilisering och frystorkning
För användning med (utrustning) MicronovaTM P52W Tape Dispenser
Latexfri Ja
Kvantitet 48/Cs.
Temperaturområde (engelska) -100 °F till +500 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +260 °C
Mått (L x B) 36 yd. x 0,75 tum
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Bredd (engelska) tejp 0,75 tum
Bredd (metrisk) tejp 19.05 mm