Läs mer
Micronova™ Extrem temperatur polyimid renrumstejp
Produktkod. 12883552 Handla allt Micronova Produkter
Mått (LxB):
22 yd. x 1 in.
36 yd. x 0,125 tum
36 yd. x 0,25 tum
36 yd. x 0,375 tum
36 yd. x 0,5 tum
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12883552
Brand: Micronova™ 8251AM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polyimidtejp med extrem temperatur är lämplig för applikationer med hög värme och under noll (-100 °F till 500 °F). Det tryckkänsliga silikonlimmet säkerställer en ren släppning från de flesta underlag, även efter extrem temperaturexponering.
The Micronova Extreme Temperature Polyimide Cleanroom Tape features transparent amber polyimide film with pressure-sensitive silicone adhesive. Designed with extreme temperature resistance, this tape is ideal for heat sealing, solder mask for circuit boards, flame resistant electrical insulation, lamination, cold storage, lyophilization and freeze drying.
  • Transparent amber polyimide film with pressure-sensitive silicone adhesive
  • Extreme temperature resistant properties: -100°F to 500°F (-70°C to 260°C)
  • Suitable for high heat and sub zero applications
  • Clean release from most substrates, even after extreme temperature exposure
  • Ideal for flame resistant electrical insulation, solder mask for circuit boards, heat sealing, lamination, cold storage, lyophilization and freeze drying
  • Resistant to most chemicals including hydrocarbons, alcohols, and halogenated solvents
  • Wound on a plastic core
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified
Typ av lim Silicone, Pressure-sensitive
Beläggning Polymer
Färg Amber
Avsluta High Gloss
Formatera Tape
Material Polyimide
Produkttyp Extreme Temperature Cleanroom Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Suitable for high heat and subzero applications and ensures a clean release on Ideal for flame resistant electrical insulation, solder mask for circuit boards, heat sealing, lamination and test applications, over-labeling, subzero storage, lyophilization and freeze drying
För användning med (utrustning) MicronovaTM P52W Tape Dispenser
Latexfri Yes
Kvantitet 36/Cs.
Temperaturområde (engelska) -100°F to +500°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +260°C
Mått (LxB) 36 yd. x 1 tum
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) tejp 1 in.
Bredd (metrisk) tejp 25.4 mm