missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
EYA3 Polyclonal antibody specifically detects EYA3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | EYA3 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PerCP |
| Utspädning | Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | DKFZp686C132, EC 3.1.3.48, eyes absent (Drosophila) homolog 3, eyes absent 3, eyes absent homolog 3, eyes absent homolog 3 (Drosophila) |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 30 and 60 of human eyes absent homolog 3 using the numbering given in entry NP_001981.2 (GeneID 2140). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?