Läs mer
Ekastu Safety™ ECO ögontvättsflaska med tratt.
Beskrivning
- DIN EN 15154-4
- Fylld (600 ml)
- Kan lagras -underhållsfritt-
- För omedelbar sköljning av ögonen efter korrosion av syror, bas osv.
- PE-flaska med skruvad ögla tratt, utan lutande ventil
- Kan användas i upprätt och horisontellt läge
- Läckagesäker
- Ekonomisk konstruktion
- Utan detaljhandelsförpackning
- Med transportlåsband
- Vårt tips för förvaring: Ögontvättsstation (EPS) tom (Kattnr 277 955)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 600 ml |
| För användning med (applikation) | Utformad för omedelbar sköljning av ögonen efter oavsiktlig stänk från syror, baser och andra farliga kemikalier |
| Inkluderar | Läckagesäker skruvlock med ögontratten |
| Material | Polyeten (flaska) |