Läs mer
EKASTU Safety Ögontvättsflaska ECO med tratt, EY
Produktkod. 10135424
Change view
Produkttyp:
Ögontvättsflaska, ECO
Ögontvättsflaska, MINI-ECO
Kapacitet (metrisk):
200 ml
600 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kapacitet (metrisk)
10135424 Ögontvättsflaska, MINI-ECO 200 ml
10595875 Ögontvättsflaska, ECO 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10135424 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 177012
Beräknad leverans: 23-11-2026
EKASTU Ögontvättsflaska ECO med tratt, EY den för omedelbar sköljning av ögonen efter korrosion av syror, bas och andra skadliga ämnen. Den kan användas i upprätt och horisontell position.
  • Ekonomisk konstruktion
  • PE-flaska med skruvad ögla och lutningsventil
  • Läckagesäker
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Färg Klart
Höjd (metrisk) 18 cm
Material LDPE
Produkttyp Ögontvättsflaska, MINI-ECO
Sterilitet Sterila
Vikt (metrisk) Cirka 55 g
Bredd (metrisk) 3.5 cm