Läs mer
EKASTU Safety Ögontvättsflaska ECO med tratt, EY
Produktkod. 10595875
Change view
Produkttyp:
Ögontvättsflaska, ECO
Ögontvättsflaska, MINI-ECO
Kapacitet (metrisk):
200 ml
600 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kapacitet (metrisk)
10595875 Ögontvättsflaska, ECO 600 ml
10135424 Ögontvättsflaska, MINI-ECO 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595875 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 177011
Beräknad leverans: 02-12-2026
EKASTU Ögontvättsflaska ECO med tratt, EY den för omedelbar sköljning av ögonen efter korrosion av syror, bas och andra skadliga ämnen. Den kan användas i upprätt och horisontell position.
  • Ekonomisk konstruktion
  • PE-flaska med skruvad ögla och lutningsventil
  • Läckagesäker
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Färg Klart
För användning med (applikation) Skydda mot kyla, värme och fukt
Höjd (metrisk) 24.5 cm
Material LDPE
Produkttyp Ögontvättsflaska, ECO
Sterilitet Sterila
Förvaringskrav Omgivningstemperatur
Vikt (metrisk) Cirka 85 g
Bredd (metrisk) 5.5 cm