Läs mer
EKASTU Safety Ögontvättsflaska med tratt, FD
Produktkod. 10541325
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10541325 200 ml
1 options
Produktkod. 10541325 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 177112
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
EKASTU Ögontvättsflaska med tratt, FD är för omedelbar sköljning av ögonen efter korrosion av syror, bas eller andra skadliga ämnen. Den kan användas i upprätt och horisontell position.
  • Kan lagras -underhållsfritt
  • PE-flaska med skruvad ögla och lutningsventil
  • Läckagesäker
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Certifikat och efterlevnad DIN EN 15154-4
Färg Klart
För användning med (applikation) Skydda mot kyla, värme och fukt
Höjd (metrisk) 18 cm
Inkluderar Transportslussband och ekonomisk konstruktion
Material LDPE
Produkttyp Ögontvättsflaska
Sterilitet Sterila
Förvaringskrav Omgivningstemperatur
Vikt (metrisk) Cirka 230 g