Läs mer
Eye Wash Dispenser
Produktkod. 12920485
Change view
Kapacitet: 20 ml
Produktkod.
12920485 Kapacitet: 20 ml
1 options
Produktkod. 12920485 Leverantör Safety First Leverantörsnummer E440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1997 års godkända uppförandekod säger att där kranvatten inte är lättillgängligt för ögonspolning, ska minst 1L sterilt vatten eller steril normal koksaltlösning 0,9 % i förseglade engångsbehållare tillhandahållas .
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ögonsköljkapslar
Höjd (metrisk) 35 cm
Inkluderar Integrerad spegel, instruktioner
Montering Vägg