Läs mer
Ekastu Safety™ EPS ögontvättstation
Beskrivning
- För direkt tillgänglighet i farliga områden
- Dammtät med ett lock, som kan dras ut på toppen.
- Skyddar ögontvättsflaskor från värme och kyla och visar temperaturskillnaden för vatteninnehållet cirka 38 °C (motsvarar ungefär. ±19 °C). Ögontvättstationen skyddar innehållet upp till fem gånger bättre
- Utgångsdatum kan anges på locket
- Enkel installation
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Skyddar ögontvättsflaskor |
| Inkluderar | Locklock med dragbart lock |
| Produkttyp | Ögontvättstation |