Läs mer
KARTELL Ögonsköljstation
Beskrivning
- Nödstation för ögonspolning gjuten i stark slagkraftig PS.
- Instruktionerna är tydligt tryckta på stödstället och flaskan kan fyllas med destillerat vatten eller annan medicinsk vätska för oftalmologisk användning.
- Konst för ögonsköljflaska. 0038300, som beställs separat, är tillverkad av PE försedd med en ögonkopp med snäpplock, noggrant utformad för att möjliggöra en snabb och omedelbar spolning för att avlägsna främmande föremål och förhindra allvarliga ögonskador.
- Huvudet har en luftventil för att säkerställa luftpåfyllning av ledigt utrymme i flaskan och förhindrar därmed att förorenat tvättmedel dras tillbaka till flaskan.
- En perforerad sprayplatta i koppens mitt bryter upp strömmen för att ge ögat en skonsam tvätt.
- Ett avloppsrör släpper ut avfall.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polyeten |