Läs mer
Kartell Ögonsköljstation (tysk version)
Produktkod. 18037821
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
18037821 Klart
1 options
Produktkod. 18037821 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 0238700
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Nödstation för ögonspolning gjuten i stark slagkraftig PS. Anvisningarna är tydligt tryckta på stödstället och flaskan - som kan köpas separat - kan fyllas med destillerat vatten eller annan medicinsk vätska för oftalmologisk användning.
  • Nödstation för ögonspolning gjuten i stark slagkraftig PS
  • Instruktionerna är tydligt tryckta på stödstället och flaskan kan fyllas med destillerat vatten eller annan medicinsk vätska för oftalmologisk användning
  • Huvudet har en luftventil för att säkerställa luftpåfyllning av ledigt utrymme i flaskan och därmed förhindra att förorenat tvättmedel dras tillbaka till flaskan.
  • En perforerad sprayplatta i koppens mitt bryter upp strömmen för att ge ögat en skonsam tvätt
  • Ett avloppsrör släpper ut avfall
Specifikationer
Färg Klart
Material Polystyren
Montering Vägg
Produkttyp Ögonsköljstation