Läs mer
Eye Wash Station Wall Bracket
Produktkod. 12464940
Change view
För användning med (utrustning):
Ögonspolningsstation
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12464940 Ögonspolningsstation 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 12464940 Leverantör Safety First Leverantörsnummer E410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Keep an Eye Wash Station Wall Bracket on hand for use with the Eye Wash Station in accordance with the Health and Safety ACOP L74 regulation for contingency supplies in case of emergency.
The 1997 Approved Code of Practice states that Where tap water is not readily available for eye irrigation, at least 1L of sterile water or sterile normal saline 0.9% in sealed disposable containers should be provided.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ögonspolningsstation
Inkluderar Two 500 mL Eye Wash Bottles
Material Molded Plastic
Montering Wall
Produkttyp Bracket
Vikt (metrisk) 0.01 kg