missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand™ Okularmikrometer

Produktkod. 11502653
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11502653

Brand: Fisherbrand™ 2613.1003

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Använd med Magnum-seriens mikroskop. Fisherbrand™ Okularmikrometrar är ergonomiskt utformade för dagligt bruk.

Magnum-seriens mikroskop har en robust T-formad bas, designad för maximal stabilitet, med moderna ergonomiska funktioner för att säkerställa en bekväm, långvarig tittarposition.
  • De trinokulära versionerna tillåter anslutning till kameror medan de planakromatiska objektiven ger sann färgåtergivning exklusive sfärisk aberration
  • Faskontrastmodellerna möjliggör en effektiv bild av tunna eller genomskinliga prover där färgning är svår
  • Kapabel för Kohler-belysning, tillbehör finns också tillgängliga för mörkfält och polarisering, vilket möjliggör ett brett spektrum av applikationer
  • Huvudet lutar vid 30° med pupillavståndsjustering (Siedentopf-typ) på 55 till 75 mm
  • Det femdubbla omvända nosstycket roterar med klickstopp
  • Inkluderar: blått och grönt filter, 1 x reservlampa, 2 x reservsäkringar, immersionsolja 10 ml, mjuka gummiögonmusslor, dammskydd och bruksanvisning
  • Bilder kan illustrera mikroskopet med Coolpix digitalkameratillbehör: Observera att detta är ett tillval och inte levereras som standard. Kontakta kundtjänst för mer information.

Specifikationer

Typ Okularmikrometer
Inkluderar Med Cross Line Skala 0 till 10 mm
Kvantitet 1 st
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.