Läs mer
Safety First Aid Ögonsköljning 3D-utskjutande skylt
Produktkod. 31759395
Change view
Färg:
Grön
Produktkod. Färg
31759395 Grön
1 options
Produktkod. 31759395 Leverantör Safety First Aid Leverantörsnummer SS8004R
Beräknad leverans: 17-11-2026
Gör din nöd-ögontvättstation omisskännlig, även på avstånd. Denna ögonsköljningsskylt i 3D, 43 x 20 cm, är designad för maximal synlighet i livliga eller komplexa miljöer.
  • Monterad vinkelrätt mot väggen säkerställer det dubbelsidiga 3D-formatet att ögonsköljningsplatsen är synlig från båda riktningarna, även längs långa korridorer eller över produktionsgolv.
  • Skylten visar den standardiserade ISO 7010 E011 ögontvättsikonen, ett vitt piktogram på en livfull grön bakgrund, för att uppfylla brittiska Health Safety (Safety Signs Signals) Regulations 1996 och överensstämma med riktlinjerna för EN ISO 7010:2020.
  • Materialinstallation:
    • Byggd av 0,7 mm styv PVC, vilket ger balans mellan styrka och lättviktsdesign.
    • Förborrad för enkel skruvmontering, idealiskt för väggar, dörrkarmar eller stolpar.
    • UV-resistent bläck för långvarig synskärpa och skydd mot blekning.
  • Viktiga fördelar:
    • Synlig från flera vinklar för att leda människor från olika håll mot ögontvättsanläggningar.
    • Snabb och säker respons vid nödsituationer, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen.
    • Uppfyllelseklar: passar ISO och brittiska skyltar, vilket ger trygghet till säkerhetsteamen.
    • Lågt underhåll: enkel avtorkningsyta och väderbeständiga material säkerställer lång livslängd.
  • Bäst för:
    • Tillverkningsanläggningar och laboratorier
    • Kemikaliehanteringszoner och renrum
    • Skolor, äldreboenden och vårdinrättningar
    • Verkstäder, kontor, offentliga byggnader och transportnav
Specifikationer
Material Plast
Monteringstyp Självhäftande
Form Fyrkantig
Språk Engelska
Produkttyp Första hjälpen tecken
Färg Grön