Läs mer
Plum™ Ögontvättsflaska
Produktkod. 10090822
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10090822 200 ml
1 options
Produktkod. 10090822 Leverantör Plum™ Leverantörsnummer 4691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 SEK
    130.96 SEK / Paket med 1
    Save 15.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ögontvättsprodukter för optimal hjälp om smuts, damm och andra ämnen kommer i kontakt med ögonen
  • Rekommenderad tvätttid: 200 ml: 2 min., 500 ml: 5 min., 1000 ml: 10 min., 3 x 500 ml: 15 min.
  • 0,9 % sterilt natriumklorid – liknande det i det mänskliga ögat
  • Effektiv ögonskölj för att ta bort damm, smuts och föroreningar i ögonen
  • Lätthanterbara flaskor
  • Ergonomiska ögonkoppar för effektivt flöde
  • DUO-ögonkopp för samtidig tvätt av båda ögonen
  • Användarvänlig design gör att flaskorna snabbt kan öppnas med en hand
  • Engångsflaskor; återanvänd inte
  • CE-märkta flaskor, produkter med 3-årigt utgångsdatum
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Inkluderar 200 ml ögonsköljflaska