Läs mer
Ögonsköljstation
Produktkod. 12980475
Change view
Inkluderar:
Två 500 ml flaskor och spegel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12980475 Två 500 ml flaskor och spegel Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
1997 års godkända uppförandekod säger att där kranvatten inte är lättillgängligt för ögonspolning, ska minst 1L sterilt vatten eller steril normal koksaltlösning 0,9 % i förseglade engångsbehållare tillhandahållas .
Produktkod. 12980475 Leverantör Safety First Leverantörsnummer E481
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
1997 års godkända uppförandekod säger att där kranvatten inte är lättillgängligt för ögonspolning, ska minst 1L sterilt vatten eller steril normal koksaltlösning 0,9 % i förseglade engångsbehållare tillhandahållas .
Håll ögonspolningsstationen till hands enligt 1997 års godkända uppförandekodP L74-föreskrifter för nödsituationer.
  • Väggmonterbar
  • Integrerad spegel
  • Två 500 ml flaskor
Specifikationer
Inkluderar Två 500 ml flaskor och spegel
Produkttyp Ögonspolningsstation