Läs mer
Plum™ Ögonspolningsstation
Produktkod. 15791137
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15791137 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 15791137 Leverantör Plum™ Leverantörsnummer P4611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.93 SEK
    444.42 SEK / Paket med 1
    Save 30.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Väggstation med 500 mL Plum Eye Wash. Särskilt lämplig för små och mobila arbetsplatser.
  • Synlig och lättillgänglig första hjälpen
  • Monteras enkelt på väggen nära arbetsplatsen och omedelbar tvätt kan behövas
  • Säkerställer snabb och effektiv ögonsköljning
  • Levereras med piktogram och spegel
  • Använd i dammfria och smutsfria områden
  • Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 500 ml
    Djup (metriskt) 80 mm
    Höjd (metrisk) 300 mm
    Inkluderar 500 ml ögonvatten
    Bredd (metrisk) 170 mm