Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Glasögon dispenser
Handla allt SP Scienceware Produkter
:
Akryl
Beskrivning
- Stor uppfällbar dörr för att ta bort glasögon
- Öppen topp för enkel fyllning
- Tillverkad av klar akryl
- Inkluderar förborrade hål på bakpanelen för väggmontering (hårdvara ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Djup (engelska) | 8 tum |
| Djup (metriskt) | 20.3 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 10.2 cm |
| Höjd (engelska) | 19 tum |
| Höjd (metrisk) | 48.3 cm |
| Material | Akryl |
| Antal fack | 1 |
| Produktstil | Öppen topp och framsida |
| Visa mer |