missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EZ-[3-[4-(2-Isopropoxyethoxy-methyl)phenoxy]allyl]isopropylamine, Mikromol™
Beskrivning
EZ-[3-[4-(2-Isopropoxyethoxy-methyl)phenoxy]allyl]isopropylamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Bisoprolol |
| CAS | 1217245-60-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dehydro Bisoprolol |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H29 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-N-(1-methylethyl)-2-propen-1-amine, EZ-[3-[4-(2-Isopropoxyethoxy-methyl)phenoxy]allyl]isopropylamine, Bisoprolol Fumarate Imp. E (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity E, Bisoprolol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c1-15(2)19-10-5-11-22-18-8-6-17(7-9-18)14-20-12-13-21-16(3)4/h5-9,11,15-16,19H,10,12-14H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)NCC=COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-propan-2-yl-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]prop-2-en-1-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?