Läs mer
Gardco™ EZ/3-seriens viskositetskopp #3 med certifikat
Produktkod. 11775359 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Viskositetsområde:
64 till 596 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Viskositetsområde Förpackningsstorlek
11775359 64 till 596 cSt Varje
1 options
Produktkod. 11775359 Leverantör Gardco™ Leverantörsnummer 0870022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8135.00 SEK
    6702.68 SEK / Paket med 1
    Save 1432.32 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Gardco EZ3/C-seriens viskositetskopp #3 med certifikat är ett enkelt och ekonomiskt sätt att mäta viskositet.
  • Levereras med omvandlingstabell för att bestämma viskositet i centistokes (cSt)
  • Uppfyller dimensioner som specificeras i ASTM D 4212 standarder
  • NIST Spårbart certifikat
Specifikationer
Viskositetsområde 64 till 596 cSt
Beskrivning Gardco EZ3/C-seriens viskositetskopp #3
Certifikat och efterlevnad Skålens mått enligt specifikation i ASTM D 4212 standarder; NIST-spårbara modeller överensstämmer med MIL STD 5662A, ANSI/NCSL 2540-1; Spårbar till NIST-standardoljor; NIST-spårbar NIST Certifikat
Volym (metrisk) 46.5 mL