Läs mer
Stevanato Group™ EZ-fyllning™ Flaskor från DWK Life Sciences™
Description
- Rena, depyrogenerade och steriliserade flaskor färdiga att använda (RTU) utformade för läkemedels- och kontraktstillverkande enheter som utför aseptisk parenteral förpackning av små till stora partier
- ISO 8362-1 2R-, 4R-, 6R-, 10R- och 20R-flaskor är tillverkade av borosilikat typ 1, 51-expansionsglas, med European Blowback
- EZ-fill™-glasflaskor finns i konfigurationer för nest and tub eller brickor
- Kapslade konfigurationer är utformade för att användas direkt i flexfyllnings-, robot- och kombifyllningsåtgärder
- Brickkonfigurationer är lämpliga för små batch- och in-line-fyllningsoperationer
- Minskar totala kostnader för ägande och time-to-market
- Flaskorna levereras med Certificate of Conformance (COC), partikontroll och spårbarhetsdokumentation för att minska regleringsbördan
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 3 ml |
| Förpackningstyp | 2 tum Nest and Tub - 120 flaskor/bricka; 15 brickor/låda |
| Produktlinje | 2R |
| Kvantitet | 1800/Förpackning |
| Markeringspunkt | Nej |
| Show More |