Läs mer
Stevanato Group™ EZ-fyllning™ Flaskor från DWK Life Sciences™
Produktkod. 17880525
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Kvantitet:
1500/förpackning
1800/Förpackning
2280/Förpackning
360/Förpackning
480/Förpackning
720/Förpackning
960/Förpackning
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet
17880525 4 ml 1800/Förpackning
17870525 3 ml 1800/Förpackning
17890525 3 ml 1500/förpackning
17820535 8 ml 720/Förpackning
17800535 10 ml 720/Förpackning
17810535 20 ml 360/Förpackning
17840535 3 ml 2280/Förpackning
17830535 4 ml 2280/Förpackning
17850535 8 ml 960/Förpackning
17860535 10 ml 960/Förpackning
17880535 20 ml 480/Förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17880525 Leverantör Stevanato Group™ Leverantörsnummer 06B2526.7082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104125.00 SEK
    86626.90 SEK / Paket med 1800
    Save 17498.10 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Flaskorna erbjuds i färdiga konfigurationer för nest and tub och brickor, vilket eliminerar glas-till-glas-kontakt för att säkerställa orörd kosmetisk kvalitet. De försteriliserade formaten är utformade för att användas direkt vid aseptisk fyllning, vilket gör att du kan maximera effektiviteten och minimera totalkostnaden.
  • Rena, depyrogenerade och steriliserade flaskor färdiga att använda (RTU) utformade för läkemedels- och kontraktstillverkande enheter som utför aseptisk parenteral förpackning av små till stora partier
  • ISO 8362-1 2R-, 4R-, 6R-, 10R- och 20R-flaskor är tillverkade av borosilikat typ 1, 51-expansionsglas, med European Blowback
  • EZ-fill™-glasflaskor finns i konfigurationer för nest and tub eller brickor
  • Kapslade konfigurationer är utformade för att användas direkt i flexfyllnings-, robot- och kombifyllningsåtgärder
  • Brickkonfigurationer är lämpliga för små batch- och in-line-fyllningsoperationer
  • Minskar totala kostnader för ägande och time-to-market
  • Flaskorna levereras med Certificate of Conformance (COC), partikontroll och spårbarhetsdokumentation för att minska regleringsbördan
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 4 ml
Förpackningstyp Nest and Tub - 24 flaskor/bricka; 15 brickor/låda
Produktlinje 4R
Kvantitet 1800/Förpackning
Markeringspunkt Nej
För användning med (utrustning) Aseptisk fyllningsutrustning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 8362-1
Höjd (metrisk) 45 mm
Konserveringsmedel Nej
Produkttyp EZ_fill