Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amin-PEG2-biotin
Produktkod. 11871215 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11871215 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11871215 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21346
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylera proteiner eller ytor som använder EDC eller andra aminreaktiva tvärbindare med detta korta (20,4A) biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enhets polyetylenglykoldistans.
Thermo Scientific™ EZ-Link Amine-PEG 2 -Biotin är ett biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enhets polyetylenglykol (PEG) distansarm och en terminal primär amin för konjugering och proteinmärkning med EDC eller andra tvärbindare.
Amine-PEG2-Biotin och är en vattenlöslig biotinförening som innehåller en polyetylenglykol (PEG) distansarm och en terminal primär amin. Den hydrofila PEG-distansarmen ger vattenlöslighet som överförs till molekyler som är konjugerade till biotinföreningen. PEG-distansarmen ger också detta reagens en lång och flexibel anslutning för att minimera steriska hinder involverade i bindning till avidinmolekyler. Amingruppen kan reageras med tvärbindaren EDC för att bilda konjugat med karboxylater och 5'-fosfater.
Höjdpunkter:
  • Använd EDC-tvärbindaren för att koppla denna analog till karboxylgrupper (-COOH) eller 5'-fosfatgrupper
  • Vattenlöslig, polyetylenglykol (PEG) distansarm
  • PEG-distansarm överför hydrofilicitet till slutligt konjugat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Amin-PEG2-biotin
Kvantitet 50 mg
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Karboxylsyra, Keton, Aldehyd
Reaktiv del Amin
Löslighet Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Mellanlängd, pegylerad
Etiketttyp Biotin& Analoger