Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link Amine-PEG 3 -Biotin är ett biotinyleringsreagens som innehåller en 3-enhets polyetylenglykol (PEG) distansarm och en terminal primär amin för konjugering och proteinmärkning med EDC eller andra tvärbindare.
Amine-PEG2-Biotin är en vattenlöslig biotinförening som innehåller polyetylenglykol (PEG) distansarm och en terminal primär amin. Den hydrofila PEG-distansarmen ger vattenlöslighet som överförs till molekyler som är konjugerade till biotinföreningen. PEG-distansarmen ger också detta reagens en lång och flexibel anslutning för att minimera steriska hinder involverade i bindning till avidinmolekyler. Amingruppen i denna amin-PEG-biotinförening kan reageras med tvärbindaren EDC för att bilda konjugat med karboxylater och 5'-fosfater.
Höjdpunkter:
- Använd EDC-tvärbindaren för att koppla denna analog till karboxylgrupper (-COOH) eller 5'-fosfatgrupper
- Vattenlöslig, polyetylenglykol (PEG) distansarm
- Längre kedjelängd för minskning av steriskt hinder
- PEG-distansarm överför hydrofilicitet till slutligt konjugat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Amin-PEG3-biotin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, Keton, Aldehyd |
| Reaktiv del | Amin |
| Löslighet | Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Mellanlängd, pegylerad |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- EZ-Link Amine-PEG3-Biotin
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: EZ-Link Amine-PEG3-Biotin