Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amin-PEG11-Biotin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link Amine-PEG11-Biotin är ett biotinyleringsreagens som innehåller en lång 11-enheters polyetylenglykol (PEG) distansarm och en terminal primär amingrupp för konjugering och proteinmärkning med EDC eller andra tvärbindare.
Höjdpunkter:
Biotin– märka makromolekyler för detektion eller affinitetsrening med avidin och streptavidin
Aminaktiverad– primär amin kan tvärbindas till proteiner och materialytor med användning av EDC och andra tvärbindare
Polyetylenglykol– PEG-grupper är flexibla, icke-immunogena, hydrofila och förbättrar lösligheten av märkta antikroppar
Distansarm– räckvidden mellan fästpunkten och biotinaffinitetstaggen är mer än 50 ångström, vilket minimerar steriskt hinder för biotinbindningsfunktionen
Specifikationer:
- Kemiskt namn (förenklat): biotinyl-undekaoxapentatriakontandiamin
- Kemisk formel: C 34 H 66 N 4 O 13 S
- Molekylvikt: 770,97
- Distansarm: 53,2 Ångström
- Form: vit till benvit fast substans
- Löslighet: minst 25 mg/ml i vatten eller buffert
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Amin-PEG11-Biotin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link™ |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, Keton, Aldehyd |
| Reaktiv del | Amin |
| Löslighet | Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Extra lång, pegylerad |
| Visa mer |