Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Biotin-PEG12-DBCO
Produktkod. 17653715 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
17653715 10 mg
1 options
Produktkod. 17653715 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C20042
EZ-Link Biotin-PEG12-DBCO är ett biotinyleringsreagens som innehåller en dibensylcyklooktyn-grupp (DBCO) för kopparfri klickkemifästning till en azidmärkt molekyl, vilket möjliggör vidhäftning av biotin med en bioortogonal metod.
EZ-Link Biotin-PEG12-DBCO är ett biotinyleringsreagens som innehåller en dibensylcyklooktyn-grupp (DBCO) för kopparfri klickkemifästning till en azidmärkt molekyl, vilket möjliggör vidhäftning av biotin med en bioortogonal metod. DBCO-gruppen reagerar företrädesvis med en azid genom en kopparfri stambefrämjad azid-alkyncykloadditionsreaktion (SPAAC) för att bilda en stabil triazolbindning med en azidmärkt kopplingspartner. EZ-Link Biotin-PEG12-DBCO innehåller en distansarm av polyetylenglykol med 12 enheter för ökad vattenlöslighet och räckvidd.
EZ-Link Biotin-PEG12-DBCO funktioner inkluderar:
• Bioortogonal —DBCO och azider reagerar selektivt för att bilda triazolbindningar
• Förbättrad —löslighet pegylering ger vattenlöslighet till den biotinylerade molekylen, vilket hjälper till att förhindra aggregering av biotinylerade antikroppar lagrade i lösning
• —Irreversibla former irreversibel
och stabil triazolbindning Klassiska klickreaktioner involverar en kopparkatalyserad azid-alkyncykloaddition för ­att märka eller konjugera molekyler. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att kopparjoner kan försämra proteinfunktionen, skada celler och minska fluorescensen av fluoroforer. DBCO är distinkt genom att det ’inte kräver koppar för att katalysera reaktionen med en azid för triazolbildning. Stammen i den åttaledade ringen tillåter reaktionen med azidmodifierade molekyler att ske i frånvaro av katalysatorer, vilket förhindrar kopparinducerad skada på celler eller proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Azid
Klyvbar Nej
Distansarmslängd 46,3Å
Innehåll och lagring Förvara uttorkad kl– 20 °C
Frakt skick Våt is
Produktlinje EZ-Link
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del DBCO, Biotin
Spacer Lång (>30 Å)
Kvantitet 10 mg
Löslighet DMSO eller DMF
Formatera Standard
Produkttyp Biotin-PEG12-DBCO