Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link BMCC-Biotin är ett maleimidaktiverat, sulfhydrylreaktivt biotinyleringsreagens med en förlängd distansarm som innehåller en stabiliserande cyklohexangrupp.
Höjdpunkter:
- Biotinylerar vid pH 6,5-7,5
- Reaktion undviker potentiell modifiering av tyrosingrupper som kan inaktivera biologisk aktivitet
- Längre distansarm än jodacetylbiotin
- Måste lösas i DMSO eller DMF före användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BMCC-Biotin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Extra lång |
| Visa mer |