Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ DBCO Protein Labeling Kit
Beskrivning
- Kit tillhandahåller allt som behövs för att kovalent märka proteiner med en dibensylcyklooktyn (DBCO) grupp för kopparfria klickkemiapplikationer
- Innehåller alla nödvändiga material för att utföra fem märkningsreaktioner och efterföljande rening för avlägsnande av överskott av DBCO-reagens
- TFP-PEG4-DBCO är ett heterobifunktionellt tvärbindare som innehåller en aminreaktiv tetrafluorfenyl (TFP) och en azidreaktiv dibensylcyklooktyn (DBCO) med en vattensolubiliserande PEG4 spacer emellan
- Det reagerar lätt med de primära aminerna som finns på proteiner för att bilda en kovalent fäst DBCO-grupp, som kan reageras ytterligare med en azidmärkt kopplingspartner (levereras separat) för att skapa olika biokonjugat
- I det första konjugationssteget reagerar TFP-gruppen med en primär amin på ett protein för att bilda en stabil amidbindning och en kovalent bunden DBCO-del
- Efterföljande rening tar bort överskott av tvärbindare från lösningen som kan störa det andra märkningssteget
- När ett protein väl är DBCO-märkt och renat kan det genomgå en kopparfri stam-befrämjad azid-alkyncykloaddition (SPAAC)
- Märk proteiner (20 till 150 kDa) med koncentrationer från 0,5 till 5 ml
- TFP-estrar är mer hydrolytiskt stabila än NHS-estrar vilket gör att mindre reagens kan användas
- Märkning och rening kan slutföras på så lite som 90 minuter med 30 minuters praktisk tid
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 injektionsflaskor med TFP Ester-PEG4-DBCO, 5 Zeba Färg- och biotinborttagningskolonner, vattenfri DMSO och BupHTM fosfatbuffrad koksaltlösning. Lagra TFP Ester-PEG4-DBCO torkad kl– 20 °C, Zeba Kolumner för borttagning av färgämne och biotin vid 2 –8 °C. |
| Kemisk reaktivitet | Kemisk reaktivitet |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Frakt skick | Våt is |
| Reaktiv del | TFP Ester, DBCO |
| Produktlinje | EZ-Link |