Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Hydrazid-PEG4-Biotin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link Hydrazide-PEG 4 -Biotin (även kallad Biotin-PEG4-Hydrazide) är ett aldehydreaktivt biotinyleringsreagens som innehåller en 4-enhets polyetylenglykol (PEG) distansarm för ökad hydrofilicitet.
Höjdpunkter:
Kolhydratreaktiv - kopplas effektivt till oxiderade polysackaridgrupper av glykoproteiner vid pH 4-6, vilket resulterar i stabila hydrazonbindningar
Längsta spacerarm av biotin-hydrazidreagenser - minimerar steriskt hinder för immunoutfällning och andra affinitetsreningsmetoder som involverar proteininteraktioner
Vattenlöslig polyetylenglykol (PEG) distansarm - ger hydrofilicitet till slutligt konjugat, förhindrar eller minimerar aggregering av märkta proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hydrazid-PEG4-Biotin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link™ |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, Keton, Aldehyd |
| Reaktiv del | Amin, Hydrazid |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Extra lång, pegylerad |
| Visa mer |