Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Jodoacetyl-LC-Biotin
Produktkod. 11821205 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Product Code. 11821205
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 21333
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Biotinylerat reducerade cysteiner (-SH-grupper) vid högt pH via irreversibla tioeterbindningar med detta haloacetylaktiverade, sulfhydrylreaktiva biotinyleringsreagens.
Thermo Scientific™ EZ-Link Jodoacetyl-LC-Biotin är ett medellångt, haloacetylaktiverat, sulfhydrylreaktivt biotinyleringsreagens som bildar stabila, irreversibla tioeterbindningar vid alkaliskt pH.
Höjdpunkter:
  • Reagerar med sulfhydrylgrupper vid pH 7,5-8,5
  • Måste lösas i DMSO eller DMF före användning
  • Bildar en stabil tioeterbindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Jodoacetyl-LC-Biotin
Kvantitet 50 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Haloacetyl
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid)
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Lång
Etiketttyp Biotin& Analoger