Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Jodoacetyl-PEG2-Biotin
Produktkod. 10260014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10260014 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10260014 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21334
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Biotinylerat reducerade cysteiner (-SH-grupper) vid högt pH med detta haloacetylaktiverade, sulfhydrylreaktiva biotinyleringsreagens innehållande polyetylenglykol för löslighet.
Thermo Scientific™ EZ-Link Jodoacetyl-PEG 2 -Biotin är ett medellångt, haloacetylaktiverat, sulfhydrylreaktivt biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enhets etylenglykol i sin distansarm för ökade vattenlöslighetsegenskaper.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig, polyetylenglykol (PEG) distansarm
  • Reagerar med sulfhydryl (-SH) grupper vid basiskt till neutralt pH
  • Kopplingsreaktioner sker i mörker
  • PEG-distansarm överför hydrofilicitet till slutligt konjugat
  • Bildar en stabil tioeterbindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jodoacetyl-PEG2-Biotin
Kvantitet 50 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Haloacetyl
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Mellanlängd, pegylerad
Etiketttyp Biotin& Analoger