Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG11-Biotin
Produktkod. 10026073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10026073 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 10026073 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21911
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Biotinylerat reducerade cysteiner med detta långa, maleimidaktiverade, sulfhydrylreaktiva biotinyleringsreagens med en 11-enheters PEG-distansarm för att förbättra lösligheten och räckvidden.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimid-PEG11-Biotin är ett långt, maleimidaktiverat, sulfhydrylreaktivt biotinyleringsreagens som inkluderar en 11-enheters polyetylenglykoldistansarm för ökad vattenlöslighet och räckvidd.
Höjdpunkter:
  • Polyetylenglykol (PEG) spacer ger biotinmärkta proteiner med större löslighet och mindre aggregation
  • Bildar stabil tioeterbindning vid pH 6,5-7,5
  • PEG-spacer förbättrar vattenlösligheten, vilket gör att märkning kan utföras under icke-denaturerande, fysiologiska förhållanden
  • Förlängd distansarm minskar steriska hinder vid bindning till avidin, streptavidin och Thermo Scientific NeutrAvidin Proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Maleimid-PEG11-Biotin
Kvantitet 25 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Extra lång, pegylerad
Etiketttyp Biotin& Analoger
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EZ-Link Maleimide-PEG11-Biotin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt